Vai a
SML3329
Decursinol Angelate
≥98% (HPLC), PKC activator, powder
Sinonimo/i:
(2Z)​-2-​Methyl-2-​butenoic acid (7S)​-​7,​8-​dihydro-​8,​8-​dimethyl-​2-​oxo-​2H,​6H-​benzo[1,​2-​b:5,​4-​b′]​dipyran-​7-​yl ester, Acutilobin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
92,10 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
371,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
92,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Decursinol Angelate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
InChI key
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
Biochem/physiol Actions
Decursinol Angelate is a pyranocoumarin isolated from medical plant Angelica gigas that exhibits potent anti-inflammatory properties. Decursinol Angelate appears to suppress type 17 helper T (Th17) cell responses in dextran sodium sulfate-induced colitis model. Decursinol Angelate reduces the production of NF-κB and COX-2 induced proinflammatory cytokine levels on TPA induced mice ear edema.
Main anti-inflammatory component of Angelica gigas extract
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL84209PHL84208SML0786
Decursinol angelate phyproof® Reference Substance
PHL84209
Decursinol angelate
Decursinol phyproof® Reference Substance
PHL84208
Decursinol
Decursin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0786
Decursin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decursinol Angelate
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)