Vai a
SML0786
Decursin
From Radix peucedani, ≥97% (HPLC), anticancer agent, powder
Sinonimo/i:
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
419,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Decursin, ≥97% (HPLC)
biological source
Radix peucedani
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +160°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
InChI key
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant.
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant. Decursin is potent anti-angiogenic agent targeting the VEGFR-2 signaling pathway. Decursin exhibits potent neuroprotective activity against glutamate and Ab- induced neurotoxicity. Apparently, decursin stimulates activation of Nerf2. Also, decursin inhibits androgen stimulated AR translocation to the nucleus in LNCaP prostate cancer cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL83333G9548SML2610
Decursin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0786
Decursin
Decursin phyproof® Reference Substance
PHL83333
Decursin
Glabridin ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G9548
Glabridin
Seselin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2610
Seselin
description
≥97% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decursin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)