Vai a
SML3258
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol
≥90% (GC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
289,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
oil
71,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
oil
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
InChI key
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of olfactory receptor OR2AT4
Sandalore is an agonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes. Sandalore was shown to enhance hair growth in human scalp hair follicles by stimulating OR2AT4, resulting in decreased apoptosis and increased production of the anagen-prolonging growth factor IGF-1. Sandalore had previously been shown to increase wound healing. Sandalore was also recently used to study OR2AT4 found in the human chronic myelogenous leukemia (CML) cell line K562 and in white blood cells of clinically diagnosed acute myeloid leukemia (AML) patients.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
6153074959886477
(−)-Terpinen-4-ol analytical standard
Supelco
49598
(−)-Terpinen-4-ol
(+)-Terpinen-4-ol analytical standard
Supelco
86477
(+)-Terpinen-4-ol
description
≥90% (GC)
description
98 atom % D
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
oil
form
-
form
-
form
(Liquid or Viscous Liquid)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Environment
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)