Documenti
615307
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-pentanol-OD
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3C-OD
Peso molecolare:
117.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Densità
0.831 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3/i8D
XKIRHOWVQWCYBT-BNEYPBHNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 3