Documenti fondamentali
SML3225
Sigma-Aldrich
trans-Clovamide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S,E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamido)propanoic acid, N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine
Scegli un formato
5 MG
62,40 €
25 MG
272,00 €
62,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
62,40 €
25 MG
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
62,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)