Vai a
SML2846
Tebipenem pivoxil
≥98% (HPLC), antibiotic, powder
Sinonimo/i:
L-084, L084, (4R,5S,6S)-pivaloyloxymethyl 3-(1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-ylthio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate, L 084, ME1211, SPR 994, SPR-994, SPR994, TBM-PI, Tebi-pivoxil, [4R-[4a,5β,6β(R*)]]-3-[[1-(4,5-dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
363,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H31N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tebipenem pivoxil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1CCN=C1N2CC(C2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@H](C4=O)[C@H](O)C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H31N3O6S2/c1-11-15-14(12(2)26)18(27)25(15)16(19(28)30-10-31-20(29)22(3,4)5)17(11)33-13-8-24(9-13)21-23-6-7-32-21/h11-15,26H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,14-,15-/m1/s1
InChI key
SNUDIPVBUUXCDG-QHSBEEBCSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859).
Tebipenem pivoxil (L-084I; ME1211; SPR994; Tebi-pivoxil; TBM-PI) corresponds to the orally bioavailable pivalyl ester prodrug form of the carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic Tebipenem (LJC 11,036; SPR859; TBM). TBM is potent against both gram-positive and gram-negative bacteria, including penicillin-resistant S. pneumoniae (PRSP) and many β-lactamase-producing strains, while being less effective against methicillin-resistant S. aureus (MRSA), S. marcescens, and P. aeruginosa. TBM is 2- to 64-fold more potent than imipenem, cefdinir, and faropenem against clinical isolates from respiratory and urinary-tract infections.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3203SML3624PZ0042
Tebipenem ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3203
Tebipenem
Sulopenem ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0042
Sulopenem
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)