Vai a
SML3159
WM-2474
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
WM-2474, MOZ-IN-2, N′-(2-Fluoro-5-(pyridazin-4-yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide, N′-(Benzenesulfonyl)-2-fluoro-5-pyridazin-4-yl-benzohydrazide, WM 1119 inactive control, WM 1119 negative control, WM 2474, WM-1119 inactive control, WM-1119 negative control, WM1119 inactive control, WM1119 negative control, WM2474
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,80 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
293,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13FN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
67,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(F)C=CC(C2=CC=NN=C2)=C1)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H13FN4O3S/c18-16-7-6-12(13-8-9-19-20-11-13)10-15(16)17(23)21-22-26(24,25)14-4-2-1-3-5-14/h1-11,22H,(H,21,23)
InChI key
WYMCVPPNOFFNGE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective, MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor WM-1119.
WM-2474 is an inactive analog of and negative control (KAT6B IC50 >125 μM) for the potent and selective, MYST family histone acetyltransferases KAT6A and KAT6B inhibitor WM-1119.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML306711191
WM-2474 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3159
WM-2474
WM-1119 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3067
WM-1119
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
sterile-filtered, density: 1.119
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)