Vai a
SML3133
Viloxazine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1. 2-(2-Ethoxyphenoxymethyl-2,3,5,6-tetrahydro-1,4-oxazine hydrochloride salt, 2-((2-Ethoxyphenoxy)methyl)morpholine hydrochloride, 2-(o-Ethoxyphenoxymethyl)morpholine hydrochloride, 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, I.C.I. 58,834 HCl, ICI 58,834 HCl, SPN-812, Viloxazine HCl, rac Viloxazine HCl, rac Viloxazine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,70 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
277,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
68,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC1=C(OCC2OCCNC2)C=CC=C1.Cl
InChI
1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI key
HJOCKFVCMLCPTP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA). Norepinephrine reuptake inhibitor (NRI), 5-HT2B antagonist, 5-HT2C agonist in vitro and in vivo.
Viloxazine (ICI 58,834) is an orally active serotonin norepinephrine modulating agent (SNMA) originally reported as a norepinephrine reuptake inhibitor (NRI) with antidepressant (ED10 from 0.3-1 mg/kg p.o. against reserpine-induced hypothermia in mice), while exhibiting less sedative efficacy (locomotor activity reduction ED10 from 3-10 mg/kg p.o. in mice) and no monoamine oxidase inhibitory potency. Viloxazine shows 5-HT2B antagonist and 5-HT2C agonist activity in vitro and increases extracellular 5-HT levels in the prefrontal cortex (PFC) in vivo, a brain area implicated in Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3168SML2436T1330
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)