SML3168
VU0469650 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
VU0469650 hydrochloride, 3-[(3R)-3-Methyl-4-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinecarbonitrile, hydrochloride salt, VU 0469650 HCl, VU-0469650 HCl
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -41 to -51°, c = 1 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3