Vai a
SML3012
Dovitinib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Amino-5-fluoro-3-[6-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-2(1H)-quinolinone, CHIR 258, CHIR-258, CHIR258, TKI 258, TKI-258, TKI258
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
73,40 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21FN6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
73,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC2=C(C(N)=C1C3=NC4=CC=C(N5CCN(CC5)C)C=C4N3)C(F)=CC=C2
InChI
1S/C21H21FN6O/c1-27-7-9-28(10-8-27)12-5-6-14-16(11-12)25-20(24-14)18-19(23)17-13(22)3-2-4-15(17)26-21(18)29/h2-6,11H,7-10H2,1H3,(H,24,25)(H3,23,26,29)
InChI key
PIQCTGMSNWUMAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dovitinib (CHIR-258) is an orally active and potent receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor against class III (FLT3/KIT/PDGFR1/CSFR/PDGFR2 IC50 = 1/2/27/36/200 nM), class IV (FGFR1/3 IC50 = 8/9 nM), and class V (VEGFR1/2/3 IC50 = 10/13/8 nM) RTKs, but not INSR, EGFR1, ErbB2 or Raf (IC50 = 2.1, 2.2, >20, >25 μM, respectively). Dovitinib inhibits target RTKs phosphorylation in cultured cells (pVEGFR1 and pPDGFRβ IC90 <50 nM; KM12L4a) and exhibits in vivo anti-tumor efficacy in mice bearing KM12L4a or HCT116 human cancer xenografts (10-120 mg/kg/day p.o.).
Orally active, potent inhibitor against class III-V receptor tyrosine kinases (FLT3, KIT, PDGFR1/2, CSFR, FGFR1/3, VEGFR1/2/3) with efficacy in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3126SML3499SML3054
Dovitinib &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3012
Dovitinib
BI-2852 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3126
BI-2852
LM10 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3499
LM10
CHIR124 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3054
CHIR124
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)