Vai a
SML2995
Enviroxime
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-(2-Amino-1-(isopropylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)(phenyl)methanone oxime, (E)-6-[(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, (E)-LY 122771-72, (E)-LY-122771-72, (E)-LY122771-72, (E)-Viroxime, 6-[(E)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, EvirX, LY 122772, LY-122772, LY122772
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
124,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
500,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.41
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C=CC(/C(C2=CC=CC=C2)=N/O)=C3)=C3N1S(C(C)C)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
Enviroxime (LY 122772) is a selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor (IC50 = 60 nM/PI4KB vs. 1.917 µM/PI4KA) with antiviral potency against enteroviruses, including rhinovirus (RV plaque reduction IC50 ≤40 ng/mL; HeLa), poliovirus (PV), coxsackievirus (CV). PI4KB is a host factor essential for enterovirus replication, mutations in viral 3A protein that recruits PI4KB to the replication sites result in enviroxime resistance. Enviroxime is also reported to impede PI4K-independent hepatitis C (HCV) replication at least partially by an inhibitory effect on PI3Ks.
Phosphatidylinositol 4-kinase type IIIβ (PI4KB, PI4KIIIβ) inhibitor with antiviral potency against enteroviruses and hepatitis C (HCV) replication.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E8284SML2892SML1356
Enviroxime ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2995
Enviroxime
Sephin1 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1356
Sephin1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
, White to very dark grey
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)