Documenti fondamentali
SML2990
Sigma-Aldrich
dCeMM2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((5H-[1,2,4]Triazino[5,6-b]indol-3-yl)thio)-N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
Scegli un formato
5 MG
83,10 €
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
83,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11ClN6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.82
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=NC=C(Cl)C=C1)CSC2=NC3=C(C4=C(N3)C=CC=C4)N=N2
InChI
1S/C16H11ClN6OS/c17-9-5-6-12(18-7-9)20-13(24)8-25-16-21-15-14(22-23-16)10-3-1-2-4-11(10)19-15/h1-7H,8H2,(H,18,20,24)(H,19,21,23)
VFWVTIHYVUKNGR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase
dCeMM2 is a cell penetrant molecular glue degrader that induce ubiquitination and degradation of cyclin K by inciting an interaction of CDK12–cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 induced proximity between CDK12–cyclin K and the CRL complex adaptor protein DDB1 that causes ubiquitination and proteasomal degradation of cyclin K.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cristina Mayor-Ruiz et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1199-1207 (2020-08-05)
Targeted protein degradation is a new therapeutic modality based on drugs that destabilize proteins by inducing their proximity to E3 ubiquitin ligases. Of particular interest are molecular glues that can degrade otherwise unligandable proteins by orchestrating direct interactions between target