SML2978
d9A-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(14-{[2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-yl]amino}-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-yl)-4′-fluoro-3′-methyl-2-[4-(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)piperidin-1-yl]-[1,1′-biphenyl]-4-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCC1N2C(C(C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCNC(C4=CC(N5CCC(C6=C(C)N=CN6)CC5)=C(C7=CC=C(F)C(C)=C7)C=C4)=O)=C3C2=O)=O)NC1=O
InChI
WMBSSRAFHKGIRA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)