Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 45,70 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13ClFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(F)=C1NC2=CC=C(C)C=C2CC(O)=O
InChI
1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lumiracoxib (COX189) is an orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 inhibitor (Ki = 60 nM/COX-2 vs. 3.2 μM/COX-1) that inhibits COX-2-mediated PGE2 production in human whole blood (IC50 = 130 nM; stimulation = 50 μM A23187), but not COX-1-dependent TxB2 production (IC50 = 67 μM; stimulation = 10 μg/mL LPS). Lumiracoxib shows in vivo anti-inflammatory efficacy against carrageenan-induced paw oedema (ED30 = 0.35 mg/kg p.o.), CFA-induced hyperalgesia (ED30 = 5.1 mg/kg p.o.), as well as adjuvant-induced arthritis (ED50 = 3 mg/kg/day p.o.) in rats in vivo.
Orally active, potent and selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with anti-inflammatory efficacy in vivo.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >25 mg/mL |
| color white to beige | color white to brown | color white to beige | color white to off-white |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?