Vai a
SML3271
Etoricoxib
≥95% (HPLC), COX-2 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-(2-methyl-5-pyridinyl)pyridine, 5-Chloro-6′-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3′-bipyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
253,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15ClN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.84
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8073797
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Etoricoxib, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML270532097SML3379
Etoricoxib ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3271
Etoricoxib
TP-008 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2705
TP-008
Etoricoxib VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32097
Etoricoxib
D159687 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3379
D159687
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoricoxib
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)