Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 89,30 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 363,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
89,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
EIDD-1931, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2([c](nc(cc2)NO)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available ribonucleoside analog with broad anti-viral activity (SARS-CoV-2, RSV, IAV, IBV, HCV, pestivirus, EBOV, CHIKV) in cultures and in vivo.
Originally recognized as a powerful mutagen that preferentially induces AT-to-GC transition in microorganisms, EIDD-1931 (NHC, N4-hydroxycytidine) is an orally available ribonucleoside analog with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, respiratory syncytial virus (RSV), influenza A & B viruses (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola virus (EBOV), Chikungunya virus (CHIKV), venezuelan equine encephalitis virus (VEEV). NHC effectively reduces RSV and IAVs replication in mice, and exhibts efficacy in a guinea pig IAV transmission model in vivo (100 & 400 mg/kg b.i.d. p.o.). Metabolic studies reveal species-dependent plasma stability.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Supplied by IROA Technologies |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?