SML2866
Lumateperone tosylate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Fluorophenyl)-4-[(6bR,10aS)-3-methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8(7H)-yl]butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, 4-((6bR,10aS)-3-Methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H,7H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8-yl)-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, ITI-007
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -10 to -14, c = 1 in DMSO
Colore
white to very dark gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@]([C@@]3([H])C2)([H])N4CCN(C)C5=C4C3=CC=C5.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
InChI
1S/C24H28FN3O.C7H8O3S/c1-26-14-15-28-21-11-13-27(16-20(21)19-4-2-5-22(26)24(19)28)12-3-6-23(29)17-7-9-18(25)10-8-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2,4-5,7-10,20-21H,3,6,11-16H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t20-,21-;/m0./s1
LHAPOGAFBLSJJQ-GUTACTQSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3