Vai a
SML2124
Ned-K
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
458,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H31N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ned-K is a specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations via two-pore channels (TPC1) and opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP) in cardiomyocytes during simulated ischaemia and reperfusion. Ned-K protected cardiomyocytes from cell death during ischaemia and reperfusion injury in rats.
specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2830SML2781SML1932
Ned-K ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2124
Ned-K
trans-Ned-19 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2830
trans-Ned-19
NV-5440 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2781
NV-5440
A-1210477 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1932
A-1210477
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Ned-K (1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)