Documenti fondamentali
SML2790
Sigma-Aldrich
YU254403
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-{7,9-dichloro-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl}benzoic acid
Scegli un formato
5 MG
58,50 €
25 MG
237,00 €
58,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
58,50 €
25 MG
237,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.25
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
58,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(C(NC2=CC(Cl)=C3)C4CCCC4C2=C3Cl)C=C1)O
InChI
1S/C19H17Cl2NO2/c20-12-8-15(21)17-13-2-1-3-14(13)18(22-16(17)9-12)10-4-6-11(7-5-10)19(23)24/h4-9,13-14,18,22H,1-3H2,(H,23,24)
PHDZTYHPMHMZPG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
YU254403 is a potent inhibitor of phosphatidylserine decarboxylases (PSD) including Plasmodium knowlesi phosphatidylserine decarboxylases (PkPSD). YU254403 potently inhibits growth of pathogenic yeast Candida albicans, and other pathogens including Aspergillus fumigatus and Fusarium solani.
potent inhibitor of phosphatidylserine decarboxylases (PSD)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adam Hendricson et al.
The Journal of biological chemistry, 294(32), 12146-12156 (2019-06-23)
Phosphatidylserine decarboxylases (PSDs) catalyze the decarboxylation of phosphatidylserine to generate phosphatidylethanolamine, a critical step in phospholipid metabolism in both prokaryotes and eukaryotes. Most PSDs are membrane-bound, and classical radioisotope-based assays for determining their activity in vitro are not suitable for