Documenti fondamentali
SML2760
Sigma-Aldrich
SGC6870
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
Scegli un formato
5 MG
141,00 €
25 MG
452,00 €
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
141,00 €
25 MG
452,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21BrN2O2S
Peso molecolare:
469.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +260 to +300°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor.
SGC6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor (IC50 = 77 nM by cell-free assays; IC50 = 0.8 μM against asymmetric H3R2 dimethylation of overexpressed PRMT6 in HEK293T cells) over all other PRMTs and 23 methyltransferases. The (S)-enantiomer SGC6870N is inactive toward PRMT6 and serves as an excellent control compound.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)