Documenti fondamentali
SML2703
Sigma-Aldrich
BAY-293
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(R)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293, BAY293
Scegli un formato
5 MG
106,00 €
25 MG
428,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
106,00 €
25 MG
428,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.58
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -85.0 to -103.0°, c = 1.0 in DMSO
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
InChI
1S/C25H28N4O2S/c1-15(24-10-18(14-32-24)19-9-7-6-8-17(19)13-26-3)27-25-20-11-22(30-4)23(31-5)12-21(20)28-16(2)29-25/h6-12,14-15,26H,13H2,1-5H3,(H,27,28,29)/t15-/m1/s1
WEGLOYDTDILXDA-OAHLLOKOSA-N
Azioni biochim/fisiol
BAY-293 selectively inhibits SOS1-mediated KRAS activation (IC50 = 52 nM; 50 nM wt or G12C hKRAS & 10 nM SOS1cat) via direct SOS1 binding, blocking SOS1-KRAS interaction (IC50 = 21 nM; 10 nM hSOS1cat & 5 nM hKRAS G12C) without affecting (IC50 >20 μM) CRAF RBD-KRAS interaction, KRAS G12C activation by SOS2, Cdc42 activation by DBS, or EGFR kinase activity. BAY-293 downregulates cellular active RAS (IC50 = 200 nM/Calu-1, 410 nM/HeLa) and downstream ERK phosphorylation (K-562, 150 nM/Calu-1) with good target selectivity as assessed over 358 kinases (<37% inhibition at 1 μM) and a panel of 77 GPCRs, transporters, nuclear receptors and enzymes.
Selective inhibitor against SOS1-mediated KRAS activation without affecting CRAF RBD-KRAS interaction or KRAS G12C activation by SOS2.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roman C Hillig et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(7), 2551-2560 (2019-01-27)
Since the late 1980s, mutations in the RAS genes have been recognized as major oncogenes with a high occurrence rate in human cancers. Such mutations reduce the ability of the small GTPase RAS to hydrolyze GTP, keeping this molecular switch