SML2658
TT-10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2-Allyl-5-[(5-fluorothiophen-2-yl)carbonyl]thiazole-2,4-diamine, TAZ K, TAZ-K, TT 10, [4-Amino-2-(2-propen-1-ylamino)-5-thiazolyl](5-fluoro-2-thienyl)methanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C(C2=CC=C(S2)F)=O)SC(NCC=C)=N1
InChI
1S/C11H10FN3OS2/c1-2-5-14-11-15-10(13)9(18-11)8(16)6-3-4-7(12)17-6/h2-4H,1,5,13H2,(H,14,15)
GVYPHJQPOHDZEI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)