SML2490
APC366 trifluoroacetate
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
APC 366 trifluoroacetate, N-(1-Hydroxy-2-naphthoyl)-L-arginyl-L-prolinamide, N2-[(1-Hydroxy-2-naphthalenyl)carbonyl]-L-arginyl-L-prolinamide trifluoroacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(C(O)=O)F.NC(NCCC[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(N)=O)=O)NC(C2=C(O)C3=CC=CC=C3C=C2)=O)=N
InChI
1S/C22H28N6O4/c23-19(30)17-8-4-12-28(17)21(32)16(7-3-11-26-22(24)25)27-20(31)15-10-9-13-5-1-2-6-14(13)18(15)29/h1-2,5-6,9-10,16-17,29H,3-4,7-8,11-12H2,(H2,23,30)(H,27,31)(H4,24,25,26)/t16-,17-/m0/s1
SKYWIMYOGAWOMB-IRXDYDNUSA-N