Vai a
SML2385
Andrastin A
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,5β,8α,9β,10α,13α)-3β-(acetyloxy)-4,4,8,12,16-pentamethyl-15,17,19-trioxoandrost-11-ene-14-carboxylic acid methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
149,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.60
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
149,60 €
Prezzo di listino176,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C1C(C2[C@@]([C@@H]3C(C4([C@](C(=C3)C)(C(=O)C(C4=O)C)C)C(=O)OC)(CC2)C)(CC1)C=O)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C28H38O7/c1-15-13-19-25(6,28(23(33)34-8)22(32)16(2)21(31)26(15,28)7)11-9-18-24(4,5)20(35-17(3)30)10-12-27(18,19)14-29/h13-14,16,18-20H,9-12H2,1-8H3/t16?,18?,19-,20?,25?,26+,27+,28?/m0/s1
InChI key
GRBXNADBNJGZRK-BCMOVVIDSA-N
Biochem/physiol Actions
Andrastin A is a meroterpenoid protein farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity. It has been shown to inhibit the farnesyltransferase activity of the oncogenic Ras proteins and inhibit the efflux of anticancer drugs from multidrug-resistant cancer cells.
Farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity; mycotoxin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2372700355PP3490
Andrastin A ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2385
Andrastin A
Ent-Androstenediol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700355P
Ent-Androstenediol
Ponasterone A ≥65%
Sigma-Aldrich
P3490
Ponasterone A
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
≥65%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)