SML2379
Fluorizoline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-bis(4-Chlorophenyl)-4,4,5-trifluoro-4,5-dihydrothiazole, 4,4,5-Trifluoro-2,5-bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydrothiazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(F)(F)C(C3=CC=C(Cl)C=C3)(F)S2
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3