Vai a
SML2345
Rhynchophylline
From Uncaria rhynchophylla, ≥95% (HPLC), NMDA receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
(αE,1′R,6′R,7′S,8′aS)-6′-Ethyl-1,2,2′,3′,6′,7′,8′,8′a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo- Spiro[3H-indole-3,1′(5′H)-indolizine]-7′-acetic acid methyl ester, (7β,16E,20α)-16,17-Didehydro-17-methoxy-2-oxo-corynoxan-16-carboxylic acid methyl ester, Mitrinermin, NSC 21731, Rhynchophyllin, Rhyncophylline, Mitrinermine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,60 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
84,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Rhynchophylline, ≥95% (HPLC)
biological source
Uncaria rhynchophylla
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H]([C@@]3(CC2)c4c(cccc4)NC3=O)C[C@@H]([C@H](C1)CC)\C(=C/OC)\C(=O)OC
InChI
1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
InChI key
DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
Biochem/physiol Actions
Rhynchophylline is a spirocyclic alkaloid isolated from Uncaria species that exibits numerous pharmacological activities including hypotensive, neuroprotective, anticonvulsive, antiepileptic, antiarrhythmic, anticoagulant, antispasmodic, and sedative. Rhynchophylline modulates voltage-gated K+ (Kv) channel slow inactivation in mouse neuroblastoma N2A cells. Also it acts as noncompetitive antagonists of NMDA receptor channels in Xenopus oocytes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
54764SML0688A2846
Neoxanthin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
54764
Neoxanthin
PO1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0688
PO1
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to beige
color
-
color
faintly pink to red
color
off-white to light tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhynchophylline
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)