Documenti fondamentali
SML0688
Sigma-Aldrich
PO1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2′,3′,6′,7′-Tetrahydro-12′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-Spiro[isobenzofuran-1(3H)
Scegli un formato
5 MG
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
187,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H32BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.41
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
faintly pink to red
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Peroxy orange 1 (PO1) is a H2O2-specific fluorescent probe.[1] PO1 probe is non-trappable and highly permeable in nature.[2]
Applicazioni
Peroxy orange 1 (PO1) has been used to detect H2O2 in RtSS (root to shoot silencing) and wild-type Columbia and in rci3-1 and rci3-2 mutants.[1]
Azioni biochim/fisiol
PO-1 is a cell-permeable fluorescent H2O2 sensor.
PO-1 is a cell-permeable fluorescent sensor that is highly selective for detecting the presence of H2O2 in living cells.
Note legali
This product may be used for research purposes only. It is not licensed for resale and may only be used by the buyer. This product may not be used and is not licensed for clinical assays, where the results of such assays are provided as a diagnostic service. If a diagnostic or therapeutic use is anticipated, then a license must be requested from the University of California. The availability of such diagnostic and therapeutic use license(s) cannot be guaranteed from the University of California.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)