Documenti fondamentali
SML2336
Sigma-Aldrich
Sk052-145-2
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Cyclopentyloxy)-5-methoxy-2-nitro-N-(5-(pentan-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide, Lipoprotein signal peptidase inhibitor, Lsp inhibitor
Scegli un formato
5 MG
80,50 €
25 MG
227,50 €
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
80,50 €
25 MG
227,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N4O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.51
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
80,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H26N4O5S/c1-4-12(5-2)19-22-23-20(30-19)21-18(25)14-10-16(28-3)17(11-15(14)24(26)27)29-13-8-6-7-9-13/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,21,23,25)
QRUAZOLDUDHNBK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sk052-145-2 is a potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp). Sk052-145-2 potently inhibits growth of E. Coli in a presence of polymyxin B nonapeptide (PMBN).
potent and selective inhibitor of bacterial Lipoprotein signal peptidase (Lsp)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seiya Kitamura et al.
Cell chemical biology, 25(3), 301-308 (2018-01-18)
As resistance to antibiotics increases, the exploration of new targets and strategies to combat pathogenic bacteria becomes more urgent. Ideal protein targets are required for viability across many species, are unique to prokaryotes to limit effects on the host, and have