Vai a
SML2289
HBT1
Sinonimo/i:
2-(((5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)acetyl)amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, N-[3-(Aminocarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-1-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
251,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17F3N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C1=C(NC(CN2C(C)=CC(C(F)(F)F)=N2)=O)SC3=C1CCCC3
InChI
1S/C16H17F3N4O2S/c1-8-6-11(16(17,18)19)22-23(8)7-12(24)21-15-13(14(20)25)9-4-2-3-5-10(9)26-15/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,20,25)(H,21,24)
InChI key
PHLXSNIEQIKENK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AMPA-R potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons
HBT1 is an AMPA-R [alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid (AMPA) receptor] potentiator that induces production of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and exhibits little agonistic effect in primary neurons. HBT1 binds to ligand-binding domain of AMPA-R in glutamate dependent manner.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1693SML1781SML2242
HBT1
Sigma-Aldrich
SML2289
HBT1
Pz-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1693
Pz-1
PDD00017273 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1781
PDD00017273
FTBMT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2242
FTBMT
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)