Vai a
SML2262
Ramelteon
Sinonimo/i:
Ramelteon solution, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, TAK 375, TAK-375
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(NCC[C@H]1C(C(CCO2)=C2C=C3)=C3CC1)=O
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
YLXDSYKOBKBWJQ-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Ramelteon is a cell penetrant, potent and selective agonist at MT1/MT2 melatonin receptor that exhibits sleep-promoting properties. It is not binding to GABA receptor complex. Ramelteon is an analog of melatonin recently approved to treat insomnia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1979SML1992SML0911
Ramelteon
Sigma-Aldrich
SML2262
Ramelteon
FM-381 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1979
FM-381
FM-479 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1992
FM-479
TAK-779 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0911
TAK-779
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)