Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 157,00 € 133,45 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 521,00 € 442,85 € |
Informazioni su questo articolo
133,45 €
Prezzo di listino157,00 €Risparmia il 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(/C(C#N)=C/C(O1)=CC=C1C2=NC3=CN=C(NC=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)=O)C
InChI key
GJMZWYLOARVASY-NTCAYCPXSA-N
Biochem/physiol Actions
FM-479 is the negative control for the active probe, FM-381. FM-479 is available from Sigma. To learn more about and purchase FM-479, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description JAK Inhibitor I, CAS 457081-03-7, is a potent, reversible, cell-permeable, and ATP-competitive inhibitor of JAK 1 (IC50 = 15 nM), JAK2 (IC50 = 1 nM), JAK3 (Ki = 5 nM) and Tyk2 (IC50 = 1 nM). |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL |
| color white to beige | color yellow to orange | color white to beige | color off-white to light brown |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?