Vai a
SML0989
H2L5186303
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2Z,2′Z)-4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-butenoic acid, 4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-Butenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
113,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
113,05 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c1ccc(cc1)Oc2cc(ccc2)Oc3ccc(cc3)NC(=O)\C=C/C(=O)O)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C26H20N2O8/c29-23(12-14-25(31)32)27-17-4-8-19(9-5-17)35-21-2-1-3-22(16-21)36-20-10-6-18(7-11-20)28-24(30)13-15-26(33)34/h1-16H,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)/b14-12-,15-13-
InChI key
HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
Biochem/physiol Actions
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2 (Ki = 7.2 nM). The compound H2L5186303 displays 40- to 1800-fold selectivity over other LPA receptors.
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2838SML0075SML0343
H2L5186303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0989
H2L5186303
AP20187 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2838
AP20187
OBAA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0075
OBAA
Methylstat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0343
Methylstat
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)