Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 116,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 466,00 € 396,10 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20ClNO·HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
SCH-39166 hydrobromide, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
High-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
SCH-39166 (ecopipam) is a high-affinity D1/D5 subtype-selective dopamine receptor antagonist (Ki = 1.2 nM/D1, 2.0 nM/D5, 980 nM/D2, 5.52 μM/D4, 80 nM/5-HT, 731 nM/α2a). SCH-39166 is widely employed both in cultures and in animal studies in vivo.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 95% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to dark brown | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?