Vai a
SML2159
Minodronic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O7P2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
98,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2.O
InChI
1S/C9H12N2O7P2.H2O/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8;/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);1H2
InChI key
GPAPAOGRNKUFGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Minodronate is a third-generation bisphosphonate used clinically alone or in combination to treat osteoporosis. It is an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase that acts as a bone resorption inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0223SML1816SML1200
ABC44 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1816
ABC44
RO8191 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1200
RO8191
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Minodronic acid monohydrate
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)