Documenti fondamentali
SML2005
Sigma-Aldrich
SMARt-420
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Butanone, 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl), 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)butan-1-one, BDM41420
Scegli un formato
5 MG
71,50 €
25 MG
272,00 €
71,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
71,50 €
25 MG
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19F3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.34
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
71,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Activates an alternative bioactivation pathway of the tuberculosis antibiotic pro-drug ethionamide, reversing resistance.
SMARt-420 (Small Molecule Aborting Resistance) activates an alternative bioactivation pathway of the tuberculosis antibiotic pro-drug ethionamide. Ethionamide bioactivation is normally catalyzed by monooxygenase EthA, but mutations in the enzyme have allowed many strains to become resistant. SMARt-420 activates a previously unknown pathway, reversing ethionamide-acquired resistance and clearing ethionamide-resistant infection in mice in addition to increasing the sensitivity of bacteria to ethionamide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicolas Blondiaux et al.
Science (New York, N.Y.), 355(6330), 1206-1211 (2017-03-18)
Antibiotic resistance is one of the biggest threats to human health globally. Alarmingly, multidrug-resistant and extensively drug-resistant