Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 125,00 € |
Informazioni su questo articolo
125,00 €
Risparmia Fino a 15%
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC1=NC=CS1)C2=CC3=CC=CC(SSC4=C(N=CC(C(NCCC5=NC=CS5)=O)=C6)C6=CC=C4)=C3N=C2
InChI
1S/C30H24N6O2S4/c37-29(33-9-7-25-31-11-13-39-25)21-15-19-3-1-5-23(27(19)35-17-21)41-42-24-6-2-4-20-16-22(18-36-28(20)24)30(38)34-10-8-26-32-12-14-40-26/h1-6,11-18H,7-10H2,(H,33,37)(H,34,38)
InChI key
RNEOHKZPZKEZCQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?