Vai a
SML1786
Centhaquin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-[4-(3-Methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]quinoline, Centhaquine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
114,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=C1
InChI
1S/C22H25N3/c1-18-5-4-7-21(17-18)25-15-13-24(14-16-25)12-11-20-10-9-19-6-2-3-8-22(19)23-20/h2-10,17H,11-16H2,1H3
InChI key
UJNWGFBJUHIJKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Centhaquin is a centrally acting hypotensive agent. Centhaquin is an effective resuscitative agent that improves cardiac output, reduces blood lactate levels, and improves survival time of hemorrhaged rats. Centhaquin exhibits antinociception in the mouse mediated through the opioid, the α2A and α2B adrenoceptors.
Centrally acting hypotensive agent
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
456621381083
Centhaquin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1786
Centhaquin
Sulfaquinoxaline PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45662
Sulfaquinoxaline
USP
USP
1381083
Menaquinone-4
description
≥98% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)