Vai a
SML1963
Abiraterone D4A metabolite
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Δ4-abiraterone, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one, Abiraterone ketone analog, D4-abiraterone, D4A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
469,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C2=CC[C@H]3[C@H]4[C@@H]([C@]5(CCC(=O)C=C5CC4)C)CC[C@@]32C
InChI
1S/C24H29NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13-15,19,21-22H,5-6,8-12H2,1-2H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
GYJZZAJJENTSTP-NHFPKVKZSA-N
Biochem/physiol Actions
D4A (Δ4-Abiraterone; 3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one) is an abiraterone metabolite found to be more active than abiraterone.
D4A (Δ4-Abiraterone; 3-Pyridinyl)-androsta-4,16-dien-3-one) is an abiraterone metabolite found to be more active than abiraterone. Abiraterone is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of CYP17A1 (CYP450c17), an enzyme that catalyzes two key serial reactions (17 alpha hydroxylase and 17,20 lyase) in androgen and estrogen biosynthesis resulting in the formation of DHEA and androstenedione, which may ultimately be metabolized into testosterone. CYP17 is the key enzyme for androgen biosynthesis in both the testes and adrenals, so its inhibition can stop the production of androgens in both places. It is approved for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer. D4A blocks not only CYP17A1, but also blocks two other enzymes, 3?-hydroxysteroid dehydrogenase (3?HSD) and steroid-5?-reductase (SRD5A), which are involved in producing the androgen 5?-dihydrotestosterone (DHT), while also blocking the androgen receptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1527SML1642SML2396
DHED ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1642
DHED
α-DHED ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2396
α-DHED
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
high purity D4A metabolite for research
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)