Documenti fondamentali
SML1864
Sigma-Aldrich
OUL35
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4′-Oxybis-benzamide, 4-(4-Carbamoylphenoxyl)benzamide, NSC 39047, NSC39047
Scegli un formato
5 MG
81,40 €
25 MG
295,00 €
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
81,40 €
25 MG
295,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H12N2O3/c15-13(17)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(16)18/h1-8H,(H2,15,17)(H2,16,18)
XZRCQWLPMXFGHE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor.
OUL35 is a cell penetrant, potent and selective ARTD10/PARP10 inhibitor. OUL35 rescues HeLa cells from ARTD10 induced apoptotic cell death.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)