Documenti fondamentali
SML1801
Sigma-Aldrich
CeMMEC13
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxo-4-quinolinecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.34
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C1=C2C=CC=C1)C(C=C2C(NC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1 with an an IC50 value of 2.1 μM and with minimal inhibition of BRD4, BRD9, CREBBP, or EP300. CeMMEC13 was found to synergize with BRD4 inhibitor (S)-JQ1 to arrest the proliferation of leukemia cell line THP1 and lung adenocarcinoma cell line H23.
CeMMEC13 is a potent inhibitor of the second bromodomain of the transcription initiation factor TAF1.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)