SML1757
GSK864
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-(4-Fluorobenzyl)-N3-(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-5-(1H-pyrrole-2-carbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3,7-dicarboxamide
Scegli un formato
316,00 €
Scegli un formato
About This Item
316,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -66 to -76°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CN1)N2C[C@@](C(N)=O)(C)C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)N=C4C(NC5=CC(C)=C(OC)C(C)=C5)=O)=C4C2
InChI
DUCNNEYLFOQFSW-PMERELPUSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research