Vai a
SML1607
Lesinurad
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic acid, RDEA 594
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
434,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
InChI
1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23)
InChI key
FGQFOYHRJSUHMR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC22A12(116085)
Biochem/physiol Actions
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1), a urate-anion exchanger which is responsible for the majority of uric acid reabsorption from the renal tubular lumen. Lesinurad thus reduces serum uric acid levels. Lesinurad has been approved for use in combination with a xanthine oxidase inhibitor to treat hyperuricemia associated with gout.
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N4751T8859516614
Lesinurad ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1607
Lesinurad
Cyanuric acid analytical standard
Supelco
16614
Cyanuric acid
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
95%
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (with NaOH, titration)
assay
95%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)