SML1529
Erdosteine
≥98% (HPLC), powder, mucolytic agent
Sinonimo/i:
({2-Oxo-2-[(2-oxotetrahydro-3-thienyl)amino]ethyl}sulfanyl)acetic acid, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Erdosteine, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1CCC(C1=O)NC(=O)CSCC(=O)O
InChI
1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
QGFORSXNKQLDNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)