Vai a
SML1503
Apcin
≥98% (HPLC), APC/C inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl N-[2,2,2-trichloro-1-(pyrimidin-2-ylamino)ethyl]carbamate, 3-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)-N-(2,2,2-trichloro-1-phenylamino-ethyl)-propionamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
702,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14Cl3N7O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Apcin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCOC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC2=NC=CC=N2)=O
InChI
1S/C13H14Cl3N7O4/c1-8-19-7-9(23(25)26)22(8)5-6-27-12(24)21-10(13(14,15)16)20-11-17-3-2-4-18-11/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,21,24)(H,17,18,20)
InChI key
ZEXHXVOGJFGTRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C), a large multimeric complex that functions as a ubiquitin ligase, initiating the metaphase–anaphase transition and regulating ordered transitions through the cell cycle by controlling the ubiquitin-mediated proteolysis of cell cycle proteins. Apcin prevents substrate recognition and inhibits APC/C-dependent ubiquitylation by binding to the D-box binding site of Cdc20, a coactivator required for full activation of APC/C and substrate recognition. The effectiveness of apcin in blocking mitotic exit was synergistically amplified by co-addition of TAME (tosyl-L-arginine methyl ester) or its cell permeable prodrug proTAME, which block Cdc20 binding to the APC/C at a different site than apcin.
Apcin is an inhibitor of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
172104
Apcin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1503
Apcin
description
≥98% (HPLC)
description
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white to beige
color
white
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)