Documenti fondamentali
SML1388
Sigma-Aldrich
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
Scegli un formato
10 MG
74,00 €
74,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
74,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
74,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage.
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage. N-Octanoyl dopamine decreases lactate-dehydrogenase (LDH) release during cold storage of cardiomyocytes in vitro. NOD did not induce a significant elevation of intracellular cAMP and is devoid of dopaminergic and adrenergic action.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)