Documenti fondamentali
SML1387
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Cyclopentyl-2-[[2-ethoxy-4-(4-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]amino]-5,7,8,9-tetrahydro-5-methyl-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H36N6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)CCC(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H36N6O3/c1-3-35-23-16-19(31-13-10-20(33)11-14-31)8-9-21(23)28-26-27-17-22-25(29-26)32(18-6-4-5-7-18)15-12-24(34)30(22)2/h8-9,16-18,20,33H,3-7,10-15H2,1-2H3,(H,27,28,29)
WELBJLUKWAJOQV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Mps1-IN-2 is a potent and selective inhibitor of Mps1 kinase.
Mps1-IN-2 is a potent and selective inhibitor of Mps1 kinase. Mps1-IN-2 also significantly inhibits Plk1.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)