SML1255
Nonyloxytryptamine oxalate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Nonyloxy)-1H-Indole-3-ethanamine ethanedioate, 5-(Nonyloxy)tryptamine oxalate, 5-Nonyloxytryptamine oxalate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, white to yellow to light brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCOC1=CC=C(NC=C2CCN)C2=C1.C
InChI
1S/C19H30N2O.CH4/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-22-17-9-10-19-18(14-17)16(11-12-20)15-21-19;/h9-10,14-15,21H,2-8,11-13,20H2,1H3;1H4
LXACPZFRJZIDDI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3