Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 84,50 € 71,82 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 327,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14NNaO5S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
71,82 €
Prezzo di listino84,50 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
InChI key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
General description
Faropenem sodium hydrate belongs to the penem group of antibiotics prescribed for oral usage. Enterobacteriaceae bacterial infections with cephalosporin resistance are susceptible to faropenem. Faropenem could be an effective antibiotic to treat urinary tract infections caused by extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) producing bacteria.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum beta-lactam antibiotic belonging to the penem group; β-lactamase stable.
Faropenem sodium is an ultra-broad spectrum, β-lactamase resistant, β-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility H2O: freely soluble | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?