SML1188
PYZD-4409
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-pyrazolidinedione
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=CC=C(N2C(C(C(N2)=O)=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
InChI
1S/C14H7ClFN3O5/c15-10-5-7(1-3-11(10)16)18-14(21)9(13(20)17-18)6-8-2-4-12(24-8)19(22)23/h1-6H,(H,17,20)
MSYMKEYWUWVZQY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3