SML1154
Clostridium difficile Toxin A
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, cellular toxin
Sinonimo/i:
TcdA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Clostridium difficile Toxin A, ≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Contents of the 2UG sku when reconstituted in 250 μL sterile distilled water will contain Toxin A at a concentration of approximately 8 μg/mL in 0.05M Hepes, 0.15M sodium chloride and 5% sucrose.
Altre note
Mixing: Swirl or pipette gently to mix. Vortexing may promote aggregation.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2